Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes, Tissue marking dye kit
Permanently mark the margins of excised surgical specimens for exact orientation with Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes.
Marca: Epredia™ 3120126
29.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24374" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Special binding pigment evenly coats the tissue without penetrating tissue surface
- Does not interfere with diagnostic interpretation
- Quick-drying and easy-to-use; decreases time-factor in urgent frozen-sectioning
Ordering Information:
Available individually or as a kit (includes one bottle each of black, blue, yellow, red, and green; 50 applicator sticks; storage base).
Specifica
Yellow | |
Tissue Marking Dye | |
59 mL | |
Healthcare |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ammnoium hydroxide,formaldehyde, diarylide yellow AAOT