Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes, Tissue marking dye kit
Permanently mark the margins of excised surgical specimens for exact orientation with Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes.
Marca:  Epredia™ 3120123
247.32 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24374" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10799839
  • 278.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Special binding pigment evenly coats the tissue without penetrating tissue surface
  • Does not interfere with diagnostic interpretation
  • Quick-drying and easy-to-use; decreases time-factor in urgent frozen-sectioning
Ordering Information:
Available individually or as a kit (includes one bottle each of black, blue, yellow, red, and green; 50 applicator sticks; storage base).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Multiple
Tissue Marking Dye
5 x 59 mL
1 bottle each of blue, black, yellow, red, green; 50 applicator sticks; storage base
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes, Tissue marking dye kit > Tissue marking dye kit