Learn More
Woodsafe™ Sharpsbin and Hazardous waste containers with yellow double lid
Woodsafe is a cost-effective solution for reducing the use of fossil based plastic by 80% and CO2 emissions by 66%, documented in in a full LCA. Produced with residue from the forest industry using green energy. Available in sizes from 0.5 L to 50 L. Single and double lid versions.
146.72€ - 2775.76€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved |
---|---|
Tipo di chiusura | Temporary and permanent closure |
Colore chiusura | Yellow |
Progettazione | Round |
Descrizione | Environmental friendly Sharpsbin |
Allerta:
Follow instructions for safe and correct use
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18732825
![]() |
Woodsafe™
1005222 |
0.5 L |
146.72€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18782815
![]() |
Woodsafe™
1020222 |
2.3 L |
296.96€
pezzi 70 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18146539
![]() |
Woodsafe™
1030222 |
3.3 L |
247.36€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18116549
![]() |
Woodsafe™
1060222 |
6 L |
280.05€
pezzi 30 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18166539
![]() |
Woodsafe™
1120222 |
12 L |
251.11€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18752825
![]() |
Woodsafe™
1250222 |
25 L |
2462.30€
pezzi 132 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18712825
![]() |
Woodsafe™
1500222 |
50 L |
2775.76€
pezzi 96 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the Swedish forest industry
- Lowers the use of Fossil-based plastic by 80%!
- Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
- Made from 100% Biocomposite
- The lid can be securely permanently closed for transportation to the final disposal
- My Green Labs ACT Label
- Follows same process as yellow bins and can be used to transport the same substances
- Natural color and smell from wood - No migration of substances
- Compliant with UN3291
- Tested according to ISO 23907-1:2019
- UN ADR Approved
- Biocomposite have the same properties as fossil-based plastic and can be used exactly the same way
- NOTE: String between lids is for delivery purpose, remove/break before use!
- Stop burning plastic
Specifica
EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved | |
Yellow | |
Environmental friendly Sharpsbin | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Bin, Lid, and Label | |
Cardboard | |
Biohazard Waste Container (Benchtop) |
Temporary and permanent closure | |
Round | |
Brown, Yellow | |
Round | |
Autoclavable | |
Safe Disposal of sharps and potentially Infectious Waste or medical waste | |
Biocomposite |
Lower climate impact and ACT label