Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
16.80€ - 18.75€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 8.2 mm |
Materiale | Glass |
Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
Dimensione chiusura | 8 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10224852
|
Fisherbrand™
08 14 0595 |
1 mL |
16.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10506075
|
Fisherbrand™
08 14 1169 |
1.4 mL |
18.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ND8
- Glass
- Amber
- 1mL
- Plug
- Sstar-shaped diaphragm
- Polyethylene
- Transparent
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Amber | |
Glass | |
8 |
8.2 mm | |
40 mm | |
No |