Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 08 14 0595
Codice prodotto. 10224852
  • 17.47€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND8
  • Glass
  • Amber
  • 1mL
  • Plug
  • Sstar-shaped diaphragm
  • Polyethylene
  • Transparent
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
Glass
40 mm
No
8.2 mm
1 mL
8
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug >