Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
149.00€ - 176.00€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 42 cm |
---|---|
Dimensioni (P x L x A) | 3.9 x 109 x 42 cm |
Materiale | Steel |
Product Type | Shelf |
Altezza (sistema metrico) esterno | 3.9 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17782358
|
Justrite
JCB120MY00 |
Stainless Steel |
176.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17792358
|
Justrite
JCB120VMY0 |
Light Gray |
149.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Justrite Shelves for EN Cabinets 226-EN.
- Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
Specifica
42 cm | |
Steel | |
3.9 cm |
3.9 x 109 x 42 cm | |
Shelf |
Titolo del prodotto
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN