Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
Marca: Dräger™ CH28101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Hydrogen Sulfide 0.2%/a | |
0.2 to 7 vol.% | |
10 | |
32°F to 140°F |
40mg/L | |
1+2 | |
2 min. | |
0°C to 60°C |