Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
80.70€ - 331.00€
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10473172
|
Dräger™
8101961 |
Acido solfidrico 2/b | Da 2 a 60 ppm |
187.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10347892
|
Dräger™
8101461 |
Acido solfidrico 0.2/a | Da 0.2 a 5 ppm |
204.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10388421
|
Dräger™
CH28201 |
Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A | 0.2 to 7 vol.% |
331.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10153671
|
Dräger™
CH28101 |
Hydrogen Sulfide 0.2%/a | 0.2 to 7 vol.% |
265.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10010022
|
Dräger™
8101991 |
Hydrogen Sulfide 0.2/b | 0.2 to 6ppm |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12951677
|
Dräger™
8101211 |
Hydrogen Sulfide 2%/A | 2 to 40 vol.% |
310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15365442
|
Dräger™
6728821 |
Hydrogen Sulfide 2/a | 2 to 200ppm |
186.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10559722
|
Dräger™
6728821 |
Hydrogen Sulfide 2/a | 2 to 200ppm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.