Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
Marca: Dräger™ 8101461
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08550kg
Descrizione
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
Specifica
Acido solfidrico 0.2/a | |
Da 0.2 a 5 ppm | |
10/Box |