Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
Marca: Dräger™ 6728821
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Hydrogen Sulfide 2/a | |
2 to 200ppm | |
10 | |
32°F to 104°F |
3 to 30mg/L | |
1/10 | |
3.5 min./20 sec. | |
0°C to 40°C |