Learn More
Corning™ Shorty Stripette™ Serological Pipets
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Shorter than standard-sized pipets, Shorty Stripettes move freely under the hood or in other confined spaces.
- 32% shorter than standard Corning Stripette pipets
- One-piece design reduces the possibility of particulates
- Printed stripe magnifies the meniscus, enabling easier volume reading
- Sterile, individually wrapped in paper/plastic
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
Order Info
Individually wrapped in paper/plastic
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Certificazione/Conformità | Non-pyrogenic, DNase, RNase-free |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.66 in. |
| Graduazioni negative | 3 mL |
| Quantità | 200/Cs. |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Vedi altri risultati |