Learn More
SHOWA™ Guanto biodegradabile monouso, nitrile, senza polvere
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Descrizione
- Guanti verdi testurizzati all'estremità delle dita, completamente biodegradabili.
- Disegno ergonomico per una sensazione di seconda pelle.
- Categoria III, approvata EN 374.
- Una scelta perfetta per laboratori, lavori di pulizie, servizi di ristorazione, lavori agricoli e di manutenzione e molte altre applicazioni!
Compliance
Data Testing is available upon request.
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | 21CFR 177.2603, ASTM D5526 |
Certifications/Compliance (Europe) | EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Applicazioni | Industrial, Laboratory |
AQL | 1.5 |
Colore | Verde |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | polpastrelli testurizzati |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
SHOWA™ Guanto biodegradabile monouso, nitrile, senza polvere >