Learn More
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pads
For cleaning and conditioning worn or dull marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. When floor appearance reaches a medium shine, the Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus can be used to further enhance the floor's appearance.
317.00€ - 490.00€
Specifica
Product Type | Floor Pad |
---|---|
Colore | Brown |
Da utilizzare con (applicazione) | Burnishing |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low and Standard Speed Machines |
Stile | Round |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17128860
|
Scotch-Brite™
7100200175 |
406 mm |
317.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17148860
|
Scotch-Brite™
7100200177 |
432 mm |
360.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17138860
|
Scotch-Brite™
7100200176 |
505 mm |
490.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Simultaneously cleans and polishes flooring to a brilliant gloss finish without the use of chemicals
- Ideal for worn or dull marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use with no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Specifica
Floor Pad | |
Burnishing | |
Round |
Brown | |
Low and Standard Speed Machines |
Titolo del prodotto
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pads