Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Enhance the nuclear definition and clarity of Signature Series hematoxylins with Epredia™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Marca: Epredia™ 7401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.79000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Improves contrast between Nuclei and Cytoplasm
- Increases cell transparency
- Removes background staining caused by excessive tissue adhesive
- Removes unwanted hematoxylin staining from adhesive without affecting nuclear staining
- Clarifier 1 is recommended with Hematoxylin 7211 and Hematoxylin 1
- Clarifier 2 is recommended with Hematoxylin 7212 and Hematoxylin 2
Specifica
Clarifier 1 | |
1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.