Learn More
BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Pattern Automatic Burette with Reservoir Bottle
Squeezing bottle allows rapid filling
Marca:  BRAND™ 23766
117.86 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10562964
  • 129.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
  • Materials:
    • Filling tube: PVC
    • Discharge tube: Silicone
    • Reservoir bottle: LDPE
    • Base: PE-HD
    • Fitting, grey: Polyamide
    • Micrometer screw: brass/PP
  • Squeezing bottle allows rapid filling
  • Automatic zeroing
  • Micrometer screw allows fine titration
  • Rough titration by releasing the micrometer screw and using the press button
  • NOTE: Burettes not in use for longer periods should be drained and tubing pressure released by opening the stopcock
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Amber
    25 mL
    1000 mL bottle
    0.1 mL
    Documenti
    One moment while we fetch your results.
    Titolo del prodotto
    BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Pattern Automatic Burette with Reservoir Bottle > Volume (Metric): 25 mL