Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Amber Stopcock
SILBERBRAND Automatic Burette equipped with an amber lateral stopcock and PTFE key.
Marca:  BRAND™ 22316
229.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10132111
  • 292.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Error limits according to Class B, DIN EN ISO 385
  • Interchangeable keys
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With glass key in the titration stopcock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 mL
Without bottle
12 months
0.1 mL
Amber lateral stopcock with PTFE key
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Amber Stopcock > Capacity: 25 mL