Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
Marca: BRAND™ 13926
87.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Amber | |
Borosilicate Glass | |
PTFE | |
25 mL | |
Class B |
25 mL | |
0.1 mL | |
±0.08 mL | |
Compact Buret | |
DIN EN ISO 385 |