Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
97.95€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduazioni | 0.1 mL |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Compact Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10052422
|
BRAND™
13926 |
25 mL |
97.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10550913
|
BRAND™
13928 |
50 mL |
97.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Amber | |
0.1 mL | |
Compact Buret | |
DIN EN ISO 385 |
Borosilicate Glass | |
PTFE | |
Class B |