Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette with Schellbach Stripe
Compact Burette designed to be fast to dismantle and easy to clean.
Marca: BRAND™ 13906
64.70 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With removable PTFE stopcock
- All individual components are replaceable
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
Specifica
25 mL | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
4 cm | |
PTFE |
46.5 cm | |
0.1 mL | |
Black Schellbach Stripe, Stopcock | |
Buret |