Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette with Schellbach Stripe
Compact Burette designed to be fast to dismantle and easy to clean.
70.60€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 46.5 cm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Graduazioni | 0.1 mL |
Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
Include | Black Schellbach Stripe, Stopcock |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10552063
|
BRAND™
13906 |
25 mL |
70.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10042422
|
BRAND™
13908 |
50 mL |
70.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With removable PTFE stopcock
- All individual components are replaceable
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
Specifica
46.5 cm | |
0.1 mL | |
Black Schellbach Stripe, Stopcock | |
Buret |
Borosilicate Glass (3.3) | |
4 cm | |
PTFE |