Learn More
Brand™ Pipette graduate Eterna Silberbrand™
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ sono di tipo 3, con valore zero in alto. Le suddivisioni sono contrassegnate con colorante ambra; sono conformi agli standard DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
Marca:  Brand™ 27076
Codice prodotto. 11873970
  • 59.05€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass.
  • Type 3, with zero value at the top.
  • Amber stain marking.
  • Class B.
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.1 mL
±0.05 mL
Blue
5 mL