Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, C18-RP, 23%C, ca.1.2mmol/g, part. size 40-63μm Codice prodotto.: 10733603
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, C18-RP, 23%C, ca.1.2mmol/g, part. size 40-63μm
Codice prodotto. 10733603
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 10733603
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360110500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 50 g
Materiale Gel di silice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464564 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number360110500,360112500
Numero di lottoA0462915 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Catalog Number360110500,360112500
Numero di lottoA0458211 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number360110500,360112500
Numero di lottoA0455295 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number360110500,360112500
Numero di lottoA0452579 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/04/2023 Catalog Number360110500,360112500
Identificativo prodotto
  • Silicagel, C18-Reversed Phase
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, C18-RP, 23%C, ca.1.2mmol/g, part. size 40-63μm >