Learn More
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10433165
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10433165
1 kg, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Codice prodotto. 10433165
Marca: Thermo Scientific Acros 419290010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome 0.060-0.200mm, 60 A
Colore White
Forma fisica Powder
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 6.0% max. (160°C)
Indice di Merck 15, 8632
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Volume dei pori 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08
Surface Area 500 to 600 m2/g
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466683 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
Numero di lottoA0460583 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
Numero di lottoA0458877 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/01/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
Numero di lottoA0450485 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number419290050,419292500,419290010
Numero di lottoA0411435 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number419290050,419292500,419290010
Identificativo prodotto
  • Silica gel
Titolo del prodotto
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >