Learn More
Silica gel, for column chrom., ultrapure, 60-200μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 1730.61€
Identificatori chimici
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Formula molecolare | O2Si |
Molecular Weight (g/mol) | 60.08 |
Numero MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Silicon dioxide |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10078971
|
Thermo Scientific Acros
360062500 |
250 g | Plastic Bottle |
40.20€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10732643
|
Thermo Scientific Acros
360060010 |
1 kg | Plastic Bottle |
98.59€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11914121
|
Thermo Scientific Acros
360060050 |
5 kg | Plastic Drum |
342.71€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16348237
|
Thermo Scientific Acros
360060300 |
30 kg | Plastic Bottle |
1730.61€
30kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonnaIdentificatori chimici
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733Vedi altri risultati | |
Silicon dioxide | |
CHEBI:30563 |
Specifica
Silica gel | |
White to Brown | |
6.5 to 7.5 (10% w/w suspension) | |
Silica Gel | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Silicon dioxide | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 |
For column chromatography | |
Powder and/or Chunks | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size) | |
0.70 to 0.85mL/g (specific) | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silica gel
Titolo del prodotto
Silica gel, for column chrom., ultrapure, 60-200μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals