Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chrom., ultra pure, 35-70 µm, 60A, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10619004
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chrom., ultra pure, 35-70 µm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10619004
5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Codice prodotto. 10619004
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Dimensione del poro 60 Å
Imballaggio Plastic Drum
Quantità 5 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461398 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number360050300,360050010,360050050
Numero di lottoA0398001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Numero di lottoA0408936 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Numero di lottoA0444050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Numero di lottoA0441495 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Identificativo prodotto
  • Silica gel
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chrom., ultra pure, 35-70 µm, 60A, Thermo Scientific Chemicals >