Learn More
Macherey-Nagel™ Piastra di vetro di silice
Separate non-volatile mixtures with unmodified standard silica layers for TLC (Thin-Layer Chromatography). Standard SIL G silica layers on glass plates come in a variety of plate sizes and layer thicknesses. Select a fluorescent indicator and choose from a variety of pack sizes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 809027
Codice prodotto. 10575571
  • 148.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Silice 60
60 Å
Piastre in vetro
0.75 ml/g
0.25 mm
5-17 μm
Confezione da 50
UV254
∽ 500 m2/g
50 x 100 mm
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Piastra di vetro di silice > Size: 50x100mm