Learn More
Silicagel orange, for drying purposes, non toxic grade, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10005313
Silicagel orange, for drying purposes, non toxic grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10005313
250 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Codice prodotto. 10005313
Marca: Thermo Scientific Acros 392032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-36-2
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00077645
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel orange
Colore Orange
Forma fisica Beads
Materiale Silica Gel
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 2% max. (120°C, 2 h)
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/11/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
Numero di lottoA0463046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
Numero di lottoA0458935 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
Numero di lottoA0457570 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/11/2023 Catalog Number392030050,392030010,392032500
Numero di lottoA0452057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number392030050,392030010,392032500
  • Diversi produttori
    Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.
    Codice sconto: 25908
    Scade2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    7
    Minutes
    53
    Seconds
    43
Titolo del prodotto
Silicagel orange, for drying purposes, non toxic grade, Thermo Scientific Chemicals >