Learn More
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone
Descrizione
- FDA, NWC and BGA approved
- Certified to USP XXII class 6
- Autoclavable at 130°C in steam
- Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
- Maybe opaque or translucent in appearance
Specifica
Classe 6 | |
8 mm | |
15 m | |
Pompa peristaltica | |
Semitrasparente |
Sì | |
Silicone | |
2,4 mm | |
1 Each | |
Tubo per pompa |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone > Bore Size/Thickness: 8mm/2.4mm