Learn More
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone
Per l'uso in campo medico.
Marca:  Fisherbrand™ FB56473
Codice prodotto. 10707501
  • 95.00€ / 15m
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • FDA, NWC and BGA approved
  • Certified to USP XXII class 6
  • Autoclavable at 130°C in steam
  • Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
  • Maybe opaque or translucent in appearance
Specifica
Specifica
Classe 6
6.4 mm
15 m
Pompa peristaltica
Semitrasparente
Sì
Silicone
1.6 mm
1 Each
Tubo per pompa
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone > Bore Size/Thickness: 6.4mm/1.6mm