Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01334526
Codice prodotto. 10528801
  • 296.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Material: silicone rubber (VMQ)
  • With bonded PTFE face
Specifica
Specifica
26 mm
Confezione da 10
Gomma siliconica
Tubing Diameter: 25 to 27 mm
42 mm
Anello di tenuta