Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
38.27€ - 279.84€
Specifica
Materiale | Gomma siliconica |
---|---|
Tipo | Anello di tenuta |
Quantità | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10294521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332512 |
12 mm | 22 mm |
102.87€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10528801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01334526 |
26 mm | 42 mm |
279.84€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12383379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331806 |
6 mm | 16 mm |
52.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12393379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331808 |
8 mm | 16 mm |
42.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10345071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332508 |
8 mm | 22 mm |
102.87€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12373379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331406 |
6 mm | 12 mm |
38.27€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Material: silicone rubber (VMQ)
- With bonded PTFE face
Specifica
Gomma siliconica | |
Anello di tenuta | |
Confezione da 10 |