Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01331806
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Material: silicone rubber (VMQ)
- With bonded PTFE face
Specifica
6 mm | |
Confezione da 10 | |
Gomma siliconica |
Tubing Diameter: 5.5 to 6.5 mm | |
16 mm | |
Anello di tenuta |