Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™ SB013/S
Codice prodotto. 10131511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • Resists cracking and spallation
  • High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Specifica
Confezione da 10
13 mm
Silicone
Tappo