Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
10.55€ - 33.55€
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11527662
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Confezione da 10 |
13.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11547662
|
Fisherbrand™
|
17 mm | Confezione da 10 |
29.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11517672
|
Fisherbrand™
|
31 mm | Confezione da 2 |
19.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11537652
|
Fisherbrand™
|
3 mm | Confezione da 50 |
12.80€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11577672
|
Fisherbrand™
|
43 mm | 1 ciascuno |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11597672
|
Fisherbrand™
|
49 mm | 1 ciascuno |
26.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11507682
|
Fisherbrand™
|
53 mm | 1 ciascuno |
33.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11567652
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Confezione da 50 |
16.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11587652
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Confezione da 20 |
10.55€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10181841
|
Fisherbrand™
|
43 mm | 1 ciascuno |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10060141
|
Fisherbrand™
|
31 mm | Confezione da 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10599561
|
Fisherbrand™
|
49 mm | 1 ciascuno |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10283601
|
Fisherbrand™
|
3 mm | Confezione da 50 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10440693
|
Fisherbrand™
|
53 mm | 1 ciascuno |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10040131
|
Fisherbrand™
|
17 mm | Confezione da 10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10757311
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Confezione da 50 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10131511
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Confezione da 10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10213751
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Confezione da 20 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Non-toxic, translucent
- Temperature range -60°C to 200°C
- High electrical resistance
- High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Silicone | |
Tappo |