Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10440693
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • Resists cracking and spallation
  • High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Specifica
Tappo
53 mm
1 ciascuno
Silicone