Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™ SB017/S
Codice prodotto. 11547662
  • 32.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • Resists cracking and spallation
  • High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Specifica
Confezione da 10
17 mm
Silicone
Tappo