Learn More
Hirschmann™ Tappi in silicone
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with continuous bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Marca: Hirschmann™ 8905510
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Uniform pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
Rosa | |
6-9 mm | |
Confezione da 10 | |
13 mm |
Tappo | |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura | |
Silicone |