Learn More
Hirschmann™ Tappi in silicone
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with continuous bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
33.85€ - 433.00€
Specifica
Colore | Rosa |
---|---|
Materiale | Silicone |
Product Type | Tappo |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura |
Quantità | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10302843
|
Hirschmann™
8905510 |
6-9 mm | 13 mm |
33.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10159722
|
Hirschmann™
8905515 |
Da 11 a 14 mm | 15 mm |
47.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10402861
|
Hirschmann™
8905517 |
Da 13 a 16 mm | 10 mm |
51.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10238730
|
Hirschmann™
8905617 |
Da 13 a 16 mm | 30 mm |
63.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10169722
|
Hirschmann™
8905519 |
Da 15 a 18 mm | 12 mm |
59.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10077842
|
Hirschmann™
8905522 |
Da 18 a 21 mm | 15 mm |
65.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10650644
|
Hirschmann™
8905524 |
Da 20 a 23 mm | 20 mm |
79.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10455421
|
Hirschmann™
8905532 |
22-30 mm | 20 mm |
113.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10660644
|
Hirschmann™
8905542 |
30-40 mm | 35 mm |
271.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10756263
|
Hirschmann™
8905552 |
Da 40 a 50 mm | 40 mm |
433.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10535683
|
Hirschmann™
8905512 |
Da 9 a 11 mm | 13 mm |
39.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Uniform pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
Rosa | |
Tappo | |
Confezione da 10 |
Silicone | |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura |