Learn More
BRAND™ Silicone Tubing
Translucent tubing
Marca:  BRAND™ 143356
60.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15201399
  • 61.50€ / 25m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable (121 °C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    4 mm
    6 mm
    4 x 6 mm
    Silicone Rubber
    25 m
    Semitrasparente
    Documenti
    One moment while we fetch your results.
    Titolo del prodotto
    BRAND™ Silicone Tubing > Tubing Size (ID x OD): 4 x 6 mm