Learn More
Uvex Mascherina pieghevole FFP2
La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso.
Marca: Uvex 8763210
24.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice.
- Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.
Specifica
P - Oil-Proof | |
Flat-fold | |
FFP2 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Sì | |
Sterile |
White | |
Reusable | |
Polypropylene, Polyester | |
Medium | |
Yes |
Titolo del prodotto
Uvex Mascherina pieghevole FFP2 > Filter Type: FFP2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur