Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silver Conductive Ink
81.80€ - 985.00€
Specifica
Product Type | Conductive Ink |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 25 g |
Colore | Silver |
Peso (sistema imperiale) | 0.04 lb. |
Peso (sistema metrico) | 0.02 kg |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15482077
|
Thermo Scientific™
044958.14 |
25 g |
316.00€
25g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15472077
|
Thermo Scientific Chemicals
044958.06 |
5 g |
81.80€
5g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15492077
|
Thermo Scientific Chemicals
044958.22 |
100 g |
985.00€
100g |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This is a conducting screen printable thick film ink for membrane switch production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Conductive Ink | |
Silver | |
0.02 kg |
25 g | |
0.04 lb. |
RUO – Research Use Only