Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silver Conductive Ink
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 044958.22
Codice prodotto. 15492077
  • 1020.08€ / 100g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This is a conducting screen printable thick film ink for membrane switch production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Conductive Ink
100 g
Silver
Membrane switch production
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU15J065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2023 Catalog Number044958.06,044958.14,044958.22
Numero di lottoR05I037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numero di lottoP08I014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numero di lottoY22F060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numero di lottoM24E001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Silver Conductive Ink > 100g