Learn More
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Polishing glass, coloring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent, carbon dioxide scrubber, and chemical sensors. It is used in the preparation of other silver compounds, and silver-oxide batteries. In organic chemistry, silver oxide finds use as an oxidizing agent for aldehyes to produce carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Silver(I) oxide |
Punto di fusione | 230°C (decomposition) |
Colore | Brown |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 1 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.99% (metals basis) |
Informazioni di solubilità | Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol |
Peso formulazione | 231.74 |
Odore | Odorless |
Sensibilità | Light sensitive |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26K018 | Certificato di analisi | 04/04/2024 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
U22J052 | Certificato di analisi | 05/09/2023 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
Q21J018 | Certificato di analisi | 01/05/2023 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
Q01I007 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
T22A030 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |