Learn More
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11389188
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389188
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11389188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Polishing glass, coloring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent, carbon dioxide scrubber, and chemical sensors. It is used in the preparation of other silver compounds, and silver-oxide batteries. In organic chemistry, silver oxide finds use as an oxidizing agent for aldehyes to produce carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20667-12-3
Formula molecolare Ag2O
Molecular Weight (g/mol) 231.74
Numero MDL MFCD00003404
InChI Key KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) oxide
Punto di fusione 230°C (decomposition)
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,8521
Informazioni di solubilità Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Peso formulazione 231.74
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 7.2
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP26K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Numero di lottoU22J052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Numero di lottoQ21J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2023 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Numero di lottoQ01I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Numero di lottoT22A030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Titolo del prodotto
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >