Learn More
Silver(I) Oxide, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
99.37€ - 1307.55€
Identificatori chimici
CAS | 20667-12-3 |
---|---|
Formula molecolare | Ag2O |
Molecular Weight (g/mol) | 231.74 |
Numero MDL | MFCD00003404 |
InChI Key | KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | (argentiooxy)silver |
SMILES | [Ag]O[Ag] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15622090
|
Honeywell Research Chemicals
221163-10G |
10 g | N/A | ||||||
15642090
|
Honeywell Research Chemicals
221163-50G |
50 g | N/A | ||||||
15632090
|
Honeywell Research Chemicals
221163-250G |
250 g | N/A | ||||||
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
20667-12-3 | |
231.74 | |
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N | |
[Ag]O[Ag] |
Ag2O | |
MFCD00003404 | |
(argentiooxy)silver |
Specifica
Silver(I) Oxide | |
Ag2O | |
1479 | |
[Ag]O[Ag] | |
231.74 | |
99% |
20667-12-3 | |
MFCD00003404 | |
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N | |
(argentiooxy)silver | |
231.74g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sicurezza e movimentazione
P220-P273-P280-P305 + P351 + P338-P501
H271-H318-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 243-957-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VW4900000
Titolo del prodotto
Silver(I) Oxide, Honeywell™