Learn More
Silver Nitrate, 99.8+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 444°C |
Punto di fusione | 212°C |
Colore | White |
pH | 5.4 to 6.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
IUPAC Name | argento;nitrato |
Peso formulazione | 169.87g/mol |
Imballaggio | Recipiente in vetro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Silver Nitrate, 99.8+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >