missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10640423

Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 10640423
10 L, Bag in box
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastic container
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10640423

Marca: Fisher Chemical J/7330/24

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silver nitrate, lunar caustic, argerol, silver mononitrate, silvernitrate, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, 2.5L, CHEBI:32130, Colorless, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, silver;nitrate, 3414, 169.872

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC Name silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O

Specifica

Colore Colorless
Imballaggio Bag in box
Quantità 10 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver nitrate, 0.1M solution
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™ >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.