Learn More
Silver trifluoromethanesulfonate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10700881
Silver trifluoromethanesulfonate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10700881
10 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10700881
Marca: Thermo Scientific Acros 175200100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2923-28-6
Formula molecolare CAgF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 256.93
Numero MDL MFCD00013226
InChI Key QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC Name silver;trifluoromethanesulfonate
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Silver trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 356.0°C
Colore White to Beige
Analisi elementare 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3Ag
Quantità 10 g
Indice di Merck 09,302
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 256.92
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467956 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number175200250,175201000,175200100
Numero di lottoA0465053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/07/2024 Catalog Number175200250,175201000,175200100
Numero di lottoA0463792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number175200250,175201000,175200100
Numero di lottoA0463793 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number175200250,175201000,175200100
Numero di lottoA0449525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2024 Catalog Number175200250,175201000,175200100
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Silver trifluoromethanesulfonate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >