Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche
L'imbuto Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
Marca: Epredia™ 5991040
246.86 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Descrizione
L'imbuto Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
- Camere di campionamento monouso con carte filtro e tappi bianchi monouso
- Scheda filtro precollegata
Specifica
White | |
50 Pk. | |
5.0 ml |
Single-use | |
Single Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |