missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black

Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.

Marca:  Notrax 782C0060BL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17712268

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Top-of-the-line ergonomic experience where comfort, durability, and safety are united
  • The Sky Trax™ is designed for those who are not willing to compromise in any of these criteria
  • Ergonomic benefit derived from unique bubble design coupled with 19 mm thick worker platform
  • Combination of extra hard wearing top surface and a very resilient microcellular vinyl base for maximum fatigue relief
  • Favors slip resistance and freedom of movement; tested R9 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
  • Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
  • Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • Bevelled edges on all four sides to minimize the risk of tripping
  • Lifetime warranty on Uni-Fusion™ lamination technology
Specifica

Specifica

Black
2194 cm
Industrial and Commercial Matting
72 ft.
PVC on Microcellular Vinyl Base
152 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato